Orders LinkContactUsLinkComponent
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
Leverantör:   RSG
Double spatulas, micro
Leverantör:  RSG
Certificates
Double spatulas, micro
Double spatulas, micro
11 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Stainless steel. Anti-magnetic, very flexible micro powder spatula.
  • With round handle, one flat and one scoop shaped, rounded spatula end
  • Straight shape
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Längd
    Bladbredd
    Tillgänglighet
    Price
  • 150 mm
    3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 5 Items
       525,00 kr
  • 150 mm
    4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 105,00 kr
    105,00 kr
    1 * 1 Items
       105,00 kr
  • 130 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 5 Items
       525,00 kr
  • 150 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 530,00 kr
    530,00 kr
    1 * 5 Items
       530,00 kr
  • 185 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 540,00 kr
    540,00 kr
    1 * 5 Items
       540,00 kr
  • 210 mm
    6 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 545,00 kr
    545,00 kr
    1 * 5 Items
       545,00 kr
  • 130 mm
    4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 520,00 kr
    520,00 kr
    1 * 5 Items
       520,00 kr
  • 210 mm
    3 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 540,00 kr
    540,00 kr
    1 * 5 Items
       540,00 kr
  • 150 mm
    7 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 5 Items
       535,00 kr
  • 185 mm
    4 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 535,00 kr
    535,00 kr
    1 * 5 Items
       535,00 kr
  • 150 mm
    5 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 525,00 kr
    525,00 kr
    1 * 5 Items
       525,00 kr