ContactUsLinkComponent
Spatel, trä
Spatel, trä
Katalog # HECH44365020
undefined
Spatel, trä
Katalog # HECH44365020
Specifikationer
  • Bredd:
    18 mm
  • Beskrivning:
    Tongue depressor, non sterile, in small box
  • Längd:
    150 mm
  • Seq:
    02
  • Förp.:
    100
Specifikationer
Om denna produkt
Trä.
  • Mjuka, runda kanter
  • Slät yta, splittersäker
  • Lukt- och smakfri
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904