Dispenser för Parafilm® M förseglingsfilm
Katalog # 291-1219
Leverantör: Brand
Specifikationer
- Beskrivning:Dispenser med skärare till Parafilm® M
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Plast, ljusgrå. För noggrann och säker tillskärning av Parafilm® M förseglingsfilm samt förvaring.
- För rullar med 50 eller 100 mm bredd
- Med filmmatningsenhet
- Med säkerhetsskärare