VWR® Parafilm® M, Plastfilmsdespenser
Katalog # 631-0726
Leverantör: VWR Collection
Specifikationer
- Färg:Genomskinlig
- Beskrivning:Plastsdespenser, Parafilm® M
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
För ren förvaring och enkel dispensering av Parafilm® M förseglingsfilm.
- Passar två 50 mm breda rullar eller en 100 mm bred rulle
- Med sågad tand för enklare skärning
- Lätt att rengöra