Dispenser för Parafilm® M förseglingsfilm, Nalgene®
Katalog # 291-0013
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Beskrivning:Dispenser för PARAFILM®
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
För ren förvaring och enkel dispensering av Parafilm® M förseglingsfilm.
- Passar för två rullar med 50 mm bredd eller en rulle med 100 mm bredd
- Lätt att rengöra
- Klar akryl