Förslutningsverktyg, Cap-It
732-4817
- Beskrivning:Lockförslutare, Cap-It
- Förp.:1
Avsedd för att underlätta förslutningen av rörstrips och plattor.
- Minimerar det tryck som krävs för att försegla locken effektivt
- Gör att flera rör kan förseglas samtidigt