Förseglingstejp, ljusblockerande, icke-fluorescerande, Nunc™
Catalog # 731-0750
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Optisk egenskap:Light blocking
- Beskrivning:Förseglingstejp, ljusblockerande
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:NAR Certificate of Retirement
- Förp.:50
Specifikationer
Om denna produkt
Vinylfilm med tryckkänsligt akrylatbaserat klister. För fastsättning på eller under platta för att skydda ljuskänsliga prover.
- Temperaturstabil från −40 till +80 °C
- Ej perforerbar med pipett
Färg: Svart
Yttermått, L×B: 123×79 mm