Självhäftande plattförsegling för qPCR, ABsolute™
Katalog # 732-0498
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- Optisk egenskap:Optically clear
- Beskrivning:ABsolute™ qPCR-försegling
- Seq:01
- Förp.:50
Specifikationer
Om denna produkt
Optiskt genomskinlig, självhäftande plattförsegling för qPCR och andra fluorescenstillämpningar.
- Det starka, tryckkänsliga självhäftande materialet på filmen förhindrar indunstning vid termocykling eller provförvaring
- Avdragbara utan klibbiga rester på plattan
- Ändflikar för enkel fastsättning och borttagning av förseglingar
- Tätningarna rekommenderas för användning tillsammans med en termocycler med skruv- eller snäpplock