Om denna produkt
Thermo-Seal
Egenskaper: Folielaminat; mycket stark försegling som endast kan avlägsnas med hjälp av Foil Stripper; kan perforeras med en pipettspets eller Pierce Plate; god beständighet mot lösningsmedel; rekommenderas för användning med DMSO
Kompatibelt plattmaterial: PP
Förseglingsförhållanden: 1,5 till 2,5 sekunder vid 165 till 170 °C
Förseglingens hållbarhet: −80 till +120 °C
Tillämpningar: Långvarig förvaring inklusive förvaring vid låga temperaturer; transporter och tillämpningar vid höga temperaturer som PCR, inklusive användning i termocykler med vattenbad
Easy Pierce
Egenskaper: Foliematerial; kan enkelt perforeras; avdragbart skikt som kan dras bort för hand; en andra försegling kan appliceras över den befintliga; rekommenderas för användning med DMSO
Kompatibelt plattmaterial: PP, PE
Förseglingsförhållanden: 0,5 till 3,0 sekunder vid 165 till 175 °C
Förseglingens hållbarhet: −80 till +80 °C och upp till 120 °C med cyklerlocktryck
Tillämpningar: Lämpar sig väl för 384-brunnsformat där perforering är en praktisk metod för provupphämtning; en andra försegling kan appliceras över den befintliga; lämpar sig för PCR med termocykler med skruvlock
Easy Pierce 20 µm
Egenskaper: Tunt foliematerial; kan enkelt perforeras; avdragbart skikt som kan dras bort för hand; god beständighet mot lösningsmedel; rekommenderas för användning med DMSO
Kompatibelt plattmaterial: PP, PE
Förseglingsförhållanden: 0,5 till 2,0 sekunder vid 165 till 175 °C
Förseglingens hållbarhet: −80 till +80 °C och upp till 120 °C med cyklerlocktryck
Tillämpningar: Lämpar sig väl för 384-brunnsformat där perforering är en praktisk metod för provupphämtning; lämpar sig för PCR med termocykler med skruvlock
Clear Seal
Egenskaper: Tunt polymermaterial; kan perforeras; förseglingen är avdragbar när den är i flera lager; god optisk klarhet; viss beständighet mot lösningsmedel
Kompatibelt plattmaterial: PP, PS, PE
Förseglingsförhållanden: 1,5 sekunder vid 170 °C
Förseglingens hållbarhet: −80 till +80 °C och upp till 120 °C med cyklerlocktryck
Tillämpningar: Lämpar sig för tillämpningar inom fluorescens och kolorimetri; endast lämplig för PCR-tillämpningar med termocykler med uppvärmt skruv- eller snäpplock
Clear Seal Diamond
Egenskaper: Tunt polymermaterial; avdragbar försegling; god optisk klarhet; viss beständighet mot lösningsmedel
Kompatibelt plattmaterial: PP, PS, PE, COC
Förseglingsförhållanden: 1,5 till 3,0 sekunder vid 170 °C
Förseglingens hållbarhet: −80 till +120 °C
Tillämpningar: Idealisk för tillämpningar inom fluorescens och kolorimetri; endast lämplig för PCR-tillämpningar med termocykler med uppvärmt skruv- eller snäpplock