Plattförsegling, självhäftande
Katalog # 732-0065
Leverantör: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
Specifikationer
- Beskrivning:Självhäftande plattförsegling
- Förp.:100
Specifikationer
Om denna produkt
För lång- och korttids provförvaring i mikrotiterplattor och försegling av perforerade folieförseglingar.
- Icke-vidhäftande flik för enkel borttagning av försegling
- Temperaturintervall på −40 till +80 °C
- Perforerbar