Förseglingsfilm för PCR-plattor, Axygen® UltraClear
Katalog # 732-7509
Leverantör: Corning
Specifikationer
- Beskrivning:Förseglingsfilm, UltraClear
- Förp.:100
Specifikationer
Om denna produkt
För försegling av PCR-plattor med 96 och 384 brunnar.
- Filmens klarhet möjliggör optisk analys under realtids-PCR
- Unikt tryckkänsligt vidhäftande material som inte lämnar klibbiga rester
- Rekommenderat temperaturområde -40 till +104 °C