Förseglingsfilm för PCR-mikroplattor, Axygen® CyclerSeal
Leverantör: Corning
Certifikat
Om denna produkt
Säkerställer prov under transport och förvaring. Idealiskt till försegling av PCR-plattor, men passar också andra mikrotiterplattor.
- Ingen risk för kontaminering från brunn till brunn och när den används med en kompressionsmatta
- Rekommenderat temperaturområde −40 till +104 °C
- Färg: Genomskinlig
Specifikationer
- Catalog No:
- 732-1381
- 732-7508
- Environmentally Preferable:
- Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:
- I-RECs, ISO 14001 - Reynosa