Orders LinkContactUsLinkComponent
Skopa
Skopa
Leverantör:   VITLAB
Skopa
Leverantör:  VITLAB
Certificates
Skopa
8 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
HDPE, translucent. With flat ends and reinforced handle.
  • God kemikalieresistens
  • Tål upp till 105 °C
  • Skopvolymen anges på handtaget för enkel avläsning
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 15 ml
    115 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 200,00 kr
    200,00 kr
    1 * 12 Items
       200,00 kr
  • 25 ml
    135 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 280,00 kr
    280,00 kr
    1 * 12 Items
       280,00 kr
  • 65 ml
    185 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 390,00 kr
    390,00 kr
    1 * 12 Items
       390,00 kr
  • 110 ml
    215 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 475,00 kr
    475,00 kr
    1 * 12 Items
       475,00 kr
  • 150 ml
    250 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 545,00 kr
    545,00 kr
    1 * 12 Items
       545,00 kr
  • 350 ml
    310 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 605,00 kr
    605,00 kr
    1 * 6 Items
       605,00 kr
  • 750 ml
    350 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 780,00 kr
    780,00 kr
    1 * 6 Items
       780,00 kr
  • 1250 ml
    400 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 1 375,00 kr
    1 375,00 kr
    1 * 6 Items
       1 375,00 kr