Orders LinkContactUsLinkComponent
Mätskopa, Azlon®
Leverantör:   SciLabware
Mätskopa, Azlon®
Leverantör:  SciLabware
Certificates
Mätskopa, Azlon®
Mätskopa, Azlon®
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
PP, vit. Med plan botten och förstärkt handtag.
  • Hög kemikalieresistens, okrossbar
  • Tål upp till 130 °C, autoklaverbar
  • Volymmarkering
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Längd
    Tillgänglighet
    Price
  • 250 ml
    260 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 555,00 kr
    555,00 kr
    1 * 5 Items
       555,00 kr
  • 50 ml
    160 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 180,00 kr
    180,00 kr
    1 * 5 Items
       180,00 kr
  • 10 ml
    100 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 85,00 kr
    85,00 kr
    1 * 5 Items
       85,00 kr
  • 25 ml
    135 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 120,00 kr
    120,00 kr
    1 * 5 Items
       120,00 kr
  • 500 ml
    315 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 870,00 kr
    870,00 kr
    1 * 5 Items
       870,00 kr
  • 1000 ml
    385 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 245,00 kr
    245,00 kr
    1 * 1 Items
       245,00 kr
  • 100 ml
    198 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 5 Items
    1 * 5 Items - 260,00 kr
    260,00 kr
    1 * 5 Items
       260,00 kr