Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal scissors, bent
Universal scissors, bent
180 mm
Katalog # 233-1152
Leverantör:   HAMMACHER KARL
Universal scissors, bent
Katalog # 233-1152
Leverantör:  HAMMACHER KARL
Universal scissors, bent
Universal scissors, bent
180 mm
Price
490,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel, with plastic handles.
  • Useful for many applications, perfect for cutting cardboard and metal foils
  • Corrosion resistant, autoclavable
  • Easy action
Documents
Specifikationer
  • Längd:
    180 mm