Physiology scissors, straight
Leverantör: HAMMACHER KARL
Gå till:
Om denna produkt
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.
- Vass-vass
- Idealiskt för en mängd olika användningsområden på laboratoriet
- Syraresistent
- Autoklaverbar
2 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål 18/10, inte magnetisk.
- Vass-vass
- Idealiskt för en mängd olika användningsområden på laboratoriet
- Syraresistent
- Autoklaverbar
Product Family Options