Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Rak, vass/vass, 115 mm
Katalog # 233-2124
Leverantör:   BOCHEM
Microscopy scissors
Katalog # 233-2124
Leverantör:  BOCHEM
Microscopy scissors
Microscopy scissors
Rak, vass/vass, 115 mm
Price
86,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
  • Autoklaverbar
  • Mycket vassa spetsar
Specifikationer
  • Typ:
    Rak, vass/vass
  • Längd:
    115 mm