Skalpellblad
Leverantör: BRESCO AB
Certifikat
Om denna produkt
Rostfritt stål. Sterilt, individuellt förpackat i plastask med 100 st.
Modell 10 − 15 passar till skaft nr 3, modell 20 − 24 till skaft nr 4.
Rostfritt stål. Sterilt, individuellt förpackat i plastask med 100 st.
Modell 10 − 15 passar till skaft nr 3, modell 20 − 24 till skaft nr 4.