Klämma, flexibel
Catalog # 241-7510
Supplier: USBECK Laborgeräte
Specifications
- Längd:300 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
Fot i formgjuten zink med flexibel, 300 mm lång klämma i nickelpläterad mässing med 3 gripklor.
- Fot, diam. 85 mm, för stadig placering
- Klämmvidd 0 - 40 mm
- Gripklorna är plastöverdragna för att skydda de föremål som kläms fast