Stödplatta
Stödplatta, fyrkantig, 200×200 mm
Catalog # 241-0089
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Stödplatta, fyrkantig.
- Stor yta: 200×200 mm
- Kan fästas till stavar med upp till 16 mm Ø med hjälp av en tumskruv
- Centrumhål: Ø 7 mm
Specifications
- Beskrivning:Stödplatta, fyrkantig
- L×B:200×200 mm