Stativplatta
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Om denna produkt
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
- Gummifötter för stabilt bordsfäste
- Jämn yta för enkel, snabb rengöring
- Robust
DIN 12892/55
: DIN 12892/55
7 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Stainless steel. Firm, non slip stand for a wide variety of uses. With an M10 threaded hole on face side and adjustable feet for uneven surfaces.
- Gummifötter för stabilt bordsfäste
- Jämn yta för enkel, snabb rengöring
- Robust
DIN 12892/55
: DIN 12892/55
Product Family Options
Produktinformation
- L×BViktTillgänglighetPrice
Plates with 100 cm threading rod
Produktinformation
- L×BViktTillgänglighetPrice