Stativstav
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Gå till:
Om denna produkt
Rostfritt stål.
- Robust, mycket stabil
- Mycket god kemikalieresistens
16 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rostfritt stål.
- Robust, mycket stabil
- Mycket god kemikalieresistens
Product Family Options
M 10-gänga
Produktinformation
- ØLängdTillgänglighetPrice
Utan gänga
Produktinformation
- ØLängdTillgänglighetPrice