Stativplatta, med stav
Leverantör: USBECK Laborgeräte
Certifikat
Om denna produkt
Stainless steel. Can be used for a wide range of equipment, e.g. stirrers, hotplates etc.
- Modell A: Består av en platta, 10 mm tjock, 315×210 mm, och en stav, 800 mm lång, 16 mm diameter
- Modell B: Består av en platta, 10 mm tjock, 315×210 mm, och en stav, 1000 mm lång, 16 mm diameter
- Robust, stadig, korrosionresistent
- Med tre fasta och en justerbar fot
- Gängat acentriskt hål