VWR® Labomeca® Stativstav utan gänga
Catalog # 241-0066
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Ø:8 mm
- Längd:800 mm
- Förp.:5
Specifications
About this item
Duraluminium, solid.
- God kemikalieresistens
- Solid, lätt, mycket tålig
Duraluminium, solid.