VWR®-stativ med hållare för tratt
241-0045
- Beskrivning:Trattställ för fyra trattar
- L×B:200×450 mm
- Förp.:1
PU coated, cast iron stand (200×450 mm), steel rod (500×12 mm), bosshead and holder for four funnels.
- Hållarens höjd kan justeras
- Hållarens mått är 400×80 mm
- Öppning för trattar 100 mm, nedsänkning framför öppningen har diameter 40 mm
Suitable for funnels with a diameter of up to 100 mm.