O-ring, silikongummi, DURAN®
Leverantör: DWK Life Sciences
Certifikat
Om denna produkt
Silikon (VMQ), genomskinlig.
- Garanterar mycket god tätning
- Tål temperaturer från −50 till +200 °C
- Hög kemikalieresistens
O-ring för planslipade flänsar med skåra.