Ställ för scintillationsburkar, WHEATON®
Catalog # 212-6190
Supplier: DWK Life Sciences
Specifications
- Hål Ø.:28 mm
- Beskrivning:Ställ för scintillationsburkar
- Förp.:5
Specifications
About this item
PP.
Ställ för 5×10 scintillationsburkar med diameter 28 mm.
B×D×H: 320×170×35 mm