VWR®, Four-Way Cube Racks for Microtubes and Test Tubes
211-0345
- för rör:50 ml; 15 ml;12×75 mm/12×100 mm; 1,5/2,0 ml
- Ant. hål:4/10/12/16
- Färg:Blandade
- Beskrivning:Cube racks
- Förp.:5
PP.
- Sida 1: 4 hål för 50 ml rör
- Sida 2: 10 hål för 15 ml rör
- Sida 3: 12 hål för 12×75 mm- eller 12×100 mm rör
- Sida 4: 16 hål för 1,5/2,0 ml mikrorör
Fyra sidor som kan fyllas individuellt. Kan kopplas ihop. Mycket god kemikalieresistens. Hög värmetålighet, autoklaverbart.
: I setet ingår ett ställ i varje färg: orange, blått, grönt, rosa och gult.