Orders LinkContactUsLinkComponent
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Racks for test tubes
Certificates
Racks for test tubes
Racks for test tubes
6 Alternativ tillgängliga nedan
Product Details & Documents
Rack for test tubes, made from clear acrylic, constructed in two tiers.
  • Good thermal resistance
  • Rugged stable design
  • Easy to clean
Product Family Options
Produktinformation
  • Hål Ø.
    Ant. hål
    B×D×H
    Tillgänglighet
    Price
  • 11 mm
    12 (2×6)
    135×42×35 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 475,00 kr
    1 475,00 kr
    1 * 1 Items
       1 475,00 kr
  • 11 mm
    24 (2×12)
    125×42×35 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1 900,00 kr
    1 900,00 kr
    1 * 1 Items
       1 900,00 kr
  • 11 mm
    48 (4×12)
    255×82×35 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 275,00 kr
    4 275,00 kr
    1 * 1 Items
       4 275,00 kr
  • 18 mm
    20 (2×10)
    270×60×80 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 575,00 kr
    4 575,00 kr
    1 * 1 Items
       4 575,00 kr
  • 18 mm
    24 (2×12)
    320×60×80 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4 725,00 kr
    4 725,00 kr
    1 * 1 Items
       4 725,00 kr
  • 18 mm
    48 (4×12)
    320×110×80 mm
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2 525,00 kr
    2 525,00 kr
    1 * 1 Items
       2 525,00 kr