Provrörsställ, lutande, Nalgene®
Katalog # 212-8342
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- För rördiameter:20 mm
- Ant. hål:40 (4×10)
- L×B:285×115 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
PC, vitt/ genomskinligt.
- Tål upp till 135 °C, autoklaverbart
- Alfanumerisk märkning av ställpositioner underlättar providentifikation
- Staplingsbart
Stället kan lutas i en vinkel på 5° eller 20°. Speciellt lämpat för att skapa agar-snedsubstrat. Rör för odlingsmedia kan autoklaveras i stället. Stället flyter inte, och är därmed mycket lämpligt att använda i vattenbad.