Insats för färgkyvett
Katalog # 631-9520
Leverantör: KARTELL
Specifikationer
- Beskrivning:Staining rack
- B×D×H:86×695×21 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
PP.
- För användning med artikel 631-9511
Insats för färgkyvett med horisontell bricka, för 20 objektglas (76×26 mm).
B×D×H: 86×695×21 mm