VWR®, Ställ för mikrorör, flytande
Leverantör: VWR Collection
Certifikat
Om denna produkt
PP.
- Tack vare de avtagbara fötterna kan mikrorören avlägsnas snabbt och enkelt
- Passar även för kryorör med upp till 2 ml volym
- Stabilt, med hög kemikalieresistens
Används för att hålla 0,5 till 2 ml vid en konstant temperatur i vattenbad. Ställen flyter även när de är fyllda. Rören hålls säkert på plats i ramen och flyter inte iväg. Stället har handtag för att lättare kunna bäras och sänkas ned i och tas upp ur vattenbad. Ej autoklaverbart.