ContactUsLinkComponent
Racks for microcentrifuge tubes, SP Bel-Art
Racks for microcentrifuge tubes, SP Bel-Art
Katalog # 390-6242
undefined
Racks for microcentrifuge tubes, SP Bel-Art
Katalog # 390-6242
Specifikationer
  • för rör:
    1,5 ml
  • Hål Ø.:
    10,8 mm
  • Ant. hål:
    24 (6×4)
  • Färg:
    Vit
  • B×D×H:
    119×78×20 mm
  • Förp.:
    4
Specifikationer
Om denna produkt
PP, autoklaverbar.
  • Designed for stable use in water baths
  • Easy to load microtubes
Hole Ø: 10,8 mm.