Dräneringsställ, väggmonterad
149-1310
: KARTELL
- Beskrivning:Torkställ
- B×D×H:450×110×630 mm
- Förp.:1
PS, grå.
- Utbytbara torkpinnar
- Levereras komplett med avloppsslang och beslag för väggmontage
- Torkpinnar för smalhalsade kärl finns att beställa, art.nr 212-6109
With integral extra wide draining channel and 72 draining rods which are 95 mm long, 15 mm Ø. The rod insertion apertures are closed at the back. This prevents water from seeping into the wall.