VWR®, Dränerande stativ
Torkställ, 457×181×525 mm
Katalog # 211-0196
Leverantör: VWR Collection
Gå till:
Product Details & Documents
Vinylöverdragen ståltråd.
- Kan ställas på bänk eller hängas på vägg
- Droppbrickan kan tas ut från sidan för enklast möjliga tömning
Med 18st 127mm långa och 15mm breda torkpinnar för stora behållare och 72st 76mm långa och 12 mm breda torkpinnar för mindre behållare.
Documents
Specifikationer
- Beskrivning:Torkställ
- B×D×H:457×181×525 mm