Rengöringsmedel för kyvetter, koncentrat, Hellmanex® III
Katalog # 634-0666
Leverantör: HELLMA
Specifikationer
- Beskrivning:Hellmanex III
- Förp.:1 L
Specifikationer
Om denna produkt
Ett alkaliskt flytande koncentrat, som vanligtvis späds till 2% med vatten för rengöring av kvarts- och glasceller. Den kan också användas för att rengöra andra känsliga optiska komponenter av glas, kvarts, safir och porslin.
Hellmanex® III is a complete replacement for chromo sulphuric acid. It removes even the most stubborn contaminants such as fats, waxes, and proteins whilst being considerably less hazardous and corrosive than some of the traditional alternatives.