Kryorörsställ, Nalgene®
479-3229
- För:1,0/1,2/1,5/2,0/5,0 ml
- Ant. hål:50 (5×10)
- Färg:Klar/vit
- B×D×H:193×102×28 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Förp.:1
PC, autoklaverbar.
- För 5×10 kryorör, ytterØ 13,5 mm
Rören kan hanteras enkelt med ena handen. Hålen har en bottenform som håller röret på plats.
W×D×H: 197×102×28 mm