ContactUsLinkComponent
VWR®, Rack for Cryogenic Vials
VWR®, Rack for Cryogenic Vials
Katalog # 211-0139
Leverantör:  VWR Collection
undefined
VWR®, Rack for Cryogenic Vials
Katalog # 211-0139
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • För:
    (Ø 12,5 mm) 1 - 5 ml
  • Ant. hål:
    50 (5×10)
  • Färg:
    Blå
  • B×D×H:
    199×104×24,5 mm
  • Förp.:
    1
Specifikationer
Om denna produkt
PC.
  • Numerisk hålindexering
  • Ingjutna flikar i botten av varje brunn håller kryorören på plats för säkrare öppning och stängning
  • Ribbat grepp förenklar hantering med handskar på
Klarar såväl kryogen frysning som autoklavering.