Kryorörsställ, Nunc™
Katalog # 391-8531
Leverantör: Thermo Fisher Scientific
Specifikationer
- För:0 - 4,5 ml (Ø 12,5 mm)
- Ant. hål:40 (4×10)
- Färg:Blå
- B×D×H:202×102×18 mm
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Miljöcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
- Förp.:15
Specifikationer
Om denna produkt
Polyfenylenoxid, autoklaverbar.
Kan hanteras med ena handen om rören har stjärnfot.