Ställ för centrifugrör
Catalog # 525-0141
Supplier: HEATHROW
Specifications
- för rör:15/50 ml
- Ant. hål:30/20
- Färg:Orange
- B×D×H:207×171×61 mm
- Förp.:1
Specifications
About this item
ABS
- För stabil användning i vattenbad
- Stöder centrifugrör med konisk botten
- Alfanumerisk matrisreferens underlättar röridentifieringen
- Sterilisering med 70-procentig alkoholsprej
For ABS plastic we do not recommend exceeding 80 °C.