Ställ för centrifugrör, Poxygrid®
Katalog # 525-9135
Leverantör: Bel-Art Products, a Part of SP
Specifikationer
- för rör:50 ml
- Hål Ø.:29 mm
- Ant. hål:1
- Färg:Orange
- B×D×H:76×64 mm
- Förp.:1
Specifikationer
Om denna produkt
Epoxibelagd ståltråd, autoklaverbart.
- Supports one 50 ml conical centrifuge tube
Hål Ø: 29 mm