TLC-sprayer, Merck
1.08540.0001
: Merck
- Beskrivning:TLC-sprayer med två sprayhuvuden, 1×0,8 och 1×1,25 mm
- Seq:01
- Förp.:1
Merck TLC-sprayenhet sprayar derivatiseringsreagens jämnt över ytan. Den är utrustad med två olika sprayhuvuden 0,8 och 1,25 mm för lösningar med låg respektive hög viskositet. Den elektriska lufttrycksdrivna sprayenheten använder komprimerad luft som drivs genom ackumulatoreffekt och induktiv laddning.