ContactUsLinkComponent
HPTLC-plattor, silikagel 60 på aluminium support
HPTLC-plattor, silikagel 60 på aluminium support
Leverantör:  Merck
Certifikat
undefined
HPTLC-plattor, silikagel 60 på aluminium support
Leverantör:  Merck
Certifikat
Specifikationer
  • Catalog No:
  • 1.05556.0001
  • 1.05548.0001
  • 1.05547.0001
  • Detektionenivå Absorption:
  • 100 - 500 pg
  • 100 - 500 pg
  • 100 - 500 pg
  • Fluorescensdetektionsgräns:
  • 5 - 10 pg
  • 5 - 10 pg
  • 5 - 10 pg
  • Genomsnittlig partikelstorlek:
  • 5 - 6 µm
  • 5 - 6 µm
  • 5 - 6 µm
  • Fördelning Partikelstorlek:
  • 4 - 8 µm
  • 4 - 8 µm
  • 4 - 8 µm
  • Provvolym:
  • 0,1 - 0,5 µl
  • 0,1 - 0,5 µl
  • 0,1 - 0,5 µl
  • Antal prover per platta:
  • <36
  • <36
  • <36
  • Typiskt migrationsavstånd:
  • 30 - 60 mm
  • 30 - 60 mm
  • 30 - 60 mm
  • Typisk höjd:
  • 12 µm
  • 12 µm
  • 12 µm
  • Typisk separationstid:
  • 3 - 20 min
  • 3 - 20 min
  • 3 - 20 min
Specifikationer
Relaterad information