Pipettspetsar, epT.I.P.S. Biopur®
Dessa sterila spetsar är fria från DNA, DNas, RNas, RNase och pyrogener. Tillverkade enligt högsta standard för användning i medicinska och farmaceutiska miljöer, livsmedelsindustri och inom molekylär- och cellbiologi.
Designed and constructed for low-contamination transfer of liquids, in particular for samples from the human body and for reagents within the scope of an in-vitro diagnostic application in order to allow the in-vitro diagnostic device to be used as intended. These epT.I.P.S. are in-vitro diagnostic devices according to Directive 98/79/EC of the European Parliament and the Council dated October 27, 1998.
Certifications: With CE marking.
Packaging: Tillgängliga som enstaka epT.I.P.S. (individuellt förpackade) eller som epT.I.P.S.-rack (rack med 96, 48 och 24 spetsar beroende på spetsvolym)