Filterspetsar, sterila, epT.I.P.S® Dualfilter
Katalog # EPPE0030077.547RCH
Leverantör: EPPENDORF
Specifikationer
- Färgkod:Gul
- Förp.:5 racks, 96 each
- Steril:+
- Volym:2 - 100 µl
- Längd:53 mm
- Seq:07
- Tip style:PCR clean
Specifikationer
Om denna produkt
Tvåfasfilter för optimalt aerosolskydd: Det vita lagret som är vänt mot provet håller kvar droppar, stänk och aerosoler; medan det blå lagret ovanför bildar en högeffektiv dubbel barriär som till och med binder biomolekyler på ett tillförlitligt sätt.
- Kännetecknas av definierad flödesdynamik, låg vätningsförmåga och hög termisk stabilitet
- Certifierat fria från pyrogen och PCR rena (fritt från humant DNA, DNas, RNas och PCR-hämmare)