Transfer pipettes, micro
3,0 ml, 40 µl, 88 mm, -, Påse
Katalog # 612-1761
Leverantör: Alpha Laboratories
Gå till:
Produktdetaljer och dokument
Non toxic, food grade LDPE.
- For small diameter tubes and cuvettes
- Can be heat sealed for transport
Specifikationer
- Förp.:Påse
- Steril:-
- Kapacitet:3,0 ml
- Längd:88 mm
- Droppvolym:40 µl