ContactUsLinkComponent
VWR®, Stråpipett
Katalog # 612-1675
Leverantör:  VWR Collection
undefined
VWR®, Stråpipett
Katalog # 612-1675
Leverantör:  VWR Collection
Specifikationer
  • Förp.:
    Påsar med 25 st
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivning:
    Stråpipett
  • Seq:
    01
Specifikationer
Om denna produkt
Straw pipettes made from PP, irradiated, disposable, sterile, without graduation.
  • Med spårbarhet inkl. sista användningsdag på den sekundära förpackningen
  • Blixtlåspåse som kan återförslutas vilket säkerställer skydd av produkten
  • Manipuleringsskyddad förslutning garanterar produktens sterilitet när den först öppnas
Caution: *Produkten/produkterna på denna sida ligger utanför tillämpningsområdet för EU -direktivet 2019/904