Demeterpipett
Leverantör: HIRSCHMANN
Certifikat
Om denna produkt
AR-Glas®.
- Kalibrerad
- Blå gradering
- Spädningspipett med 2 markeringar, vid 1 och 1,1 ml eller med 4 markeringar, 1,0/2,0/2,1/2,2 ml
Längd: 250 mm ±5 mm
Length: 250 mm ±5 mm
Certifications: DIN 12 838 och DIN 12 839