Pipettbricka
Pipettbricka
Katalog # 612-1810
Leverantör: KARTELL
Gå till:
Product Details & Documents
PVC.
- Praktisk arbetsstationshållare för annat än pipetter
- För 7 pipetter Ø <20 mm eller för 16 pipetter Ø <10 mm
- För pipetter i alla längder
B×D×H: 283×216×40 mm
Documents
KART996_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivning:Pipettbricka