Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettback
Pipettback
Pipettback
Katalog # 612-1805
Leverantör:   KARTELL
Pipettback
Katalog # 612-1805
Leverantör:  KARTELL
Pipettback
Pipettback
Pipettback
Price
785,00 kr
Log in för att kolla tillgänglighet och ert pris
1 * 1 Items
Product Details & Documents
PVC, vit.
  • Designed to hold about 30 pipettes
  • Four compartments to accommodate 1, 2, 5, 10 ml pipettes
W×D×H: 425×300×30 mm.
Specifikationer
  • Beskrivning:
    Pipettback